1-Chloro-4-iodobenzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0022-100GEA 29.2 EUR InStock
APOSOR0022-100G APOSOR0022-500G APOSOR0022-1KG
1-Chloro-4-iodobenzène
1-Chloro-4-iodobenzène
Formule: C₆H₄ClI
MW: 238,45 g/mol
Point d'ébullition: 226…227 °C
Point de fusion: 52…56 °C
Point d'éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001053
Numéro CAS: 637-87-6
EINECS: 211-305-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité