2-Adamantanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Adamantan-2-one
OR0023-100G OR0023-1KG OR0023-25G
APOSOR0023-100GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR0023-100G APOSOR0023-1KG APOSOR0023-25G
2-Adamantanone 98%
2-Adamantanone
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point de fusion: 257 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074737
Numéro CAS: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité