4'-Chloro-3'-nitroacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0027-25GEA 46.6 EUR InStock
APOSOR0027-25G APOSOR0027-5G
4'-Chloro-3'-nitroacétophénone
4'-Chloro-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,59 g/mol
Point de fusion: 99…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007083
Numéro CAS: 5465-65-6
EINECS: 226-769-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité