2-Chlorostyrène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-vinylbenzene
OR0031-100G OR0031-25G
APOSOR0031-100GEA 244 EUR InStock
APOSOR0031-100G APOSOR0031-25G
2-Chlorostyrène
2-Chlorostyrène
Formule: C₈H₇Cl
MW: 138,6 g/mol
Point d'ébullition: 58…60 °C/7mmHg
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000567
Numéro CAS: 2039-87-4
EINECS: 218-026-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité