2,3-Diaminopyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0033-25G OR0033-5G
APOSOR0033-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR0033-25G APOSOR0033-5G
2,3-Diaminopyridine
2,3-Diaminopyridine
Formule: C₅H₇N₃
Point d'ébullition: 195 °C/55mmHg
Point de fusion: 110…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006319
Numéro CAS: 452-58-4
EINECS: 207-200-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité