2,5-Dibromoaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0036-25G OR0036-5G OR0036-1G
APOSOR0036-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR0036-25G APOSOR0036-5G APOSOR0036-1G
2,5-Dibromoaniline 95%
2,5-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250,92 g/mol
Point de fusion: 51…56 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007636
Numéro CAS: 3638-73-1
EINECS: 222-865-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité