Thiophene-2-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0041-25GEA 139 EUR InStock
APOSOR0041-25G APOSOR0041-5G
Thiophene-2-carboxamide
Thiophene-2-carboxamide
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Point de fusion: 181…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010425
Numéro CAS: 5813-89-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité