2'-Nitroacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
OR0043-10G OR0043-25G
APOSOR0043-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0043-10G APOSOR0043-25G
2'-Nitroacétophénone 98%
2'-Nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C/16mmHg
Point de fusion: 23…27 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007144
Numéro CAS: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité