Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0057-100G OR0057-25G OR0057-5G
APOSOR0057-100GEA 404 EUR InStock
APOSOR0057-100G APOSOR0057-25G APOSOR0057-5G
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
Acide 2,3-dihydroxybenzoïque
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 208…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002446
Numéro CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité