3,4-Dichlorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0058-100G OR0058-250G
APOSOR0058-100GEA 143 EUR InStock
APOSOR0058-100G APOSOR0058-250G
3,4-Dichlorophénol 98%
3,4-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
Point d'ébullition: 145…146 °C
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002258
Numéro CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité