3,5-Dichlorophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR0059-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0059-5G APOSOR0059-100G APOSOR0059-25G
3,5-Dichlorophénol
3,5-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
MW: 163 g/mol
Point d'ébullition: 233 °C
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002259
Numéro CAS: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
ONU: 2020
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité