4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0064-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0064-1G APOSOR0064-5G
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23 g/mol
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258876
Numéro CAS: 34956-31-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité