Acide 2-chlorocinnamique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0066-250MG OR0066-500MG OR0066-1G OR0066-2.5G OR0066-5G
APOSOR0066-250MGEA 58.2 EUR InStock
APOSOR0066-250MG APOSOR0066-500MG APOSOR0066-1G APOSOR0066-2.5G APOSOR0066-5G
Acide 2-chlorocinnamique
Acide 2-chlorocinnamique
Formule: C₉H₇ClO₂
MW: 182,61 g/mol
Point de fusion: 209…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004372
Numéro CAS: 3752-25-8
EINECS: 223-154-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité