1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR0068-1G OR0068-5G
APOSOR0068-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR0068-1G APOSOR0068-5G
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine 97%
1-(2-Pyridin-2-ylethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01748645
Numéro CAS: 53345-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité