4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
OR0070-500G
APOSOR0070-500GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR0070-500G
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle 97%
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006003
Numéro CAS: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité