1-Oxyde de 4-nitro-3-picoline 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Oxyde de 3-méthyl-4-nitropyridineN-Oxyde de 4-nitro-3-picoline1-Oxyde de 3-méthyl-4-nitropyridine
APOSOR0074-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0074-5G
1-Oxyde de 4-nitro-3-picoline 99%
1-Oxyde de 4-nitro-3-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014626
Numéro CAS: 1074-98-2
EINECS: 214-050-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité