Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid
OR0075-100G OR0075-25G OR0075-500G
APOSOR0075-100GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR0075-100G APOSOR0075-25G APOSOR0075-500G
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique 98%
Acide benzène-1,2,4-tricarboxylique
Formule: C₉H₆O₆
MW: 210,14 g/mol
Point de fusion: 231 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002470
Numéro CAS: 528-44-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité