3-Acétylcoumarine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0090-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR0090-1G APOSOR0090-5G APOSOR0090-10G
3-Acétylcoumarine
3-Acétylcoumarine
Formule: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Point de fusion: 119…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006853
Numéro CAS: 3949-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité