5-Bromopyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR0101-250GEA 285 EUR InStock
APOSOR0101-250G APOSOR0101-100G
5-Bromopyrimidine 98%
5-Bromopyrimidine
Formule: C₄H₃BrN₂
MW: 158,99 g/mol
Point de fusion: 69…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006117
Numéro CAS: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité