4-Bromo-m-toluidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR0103-25G OR0103-100G
APOSOR0103-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR0103-25G APOSOR0103-100G
4-Bromo-m-toluidine 98%
4-Bromo-m-toluidine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Point d'ébullition: 240 °C
Point de fusion: 79…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007828
Numéro CAS: 6933-10-4
EINECS: 230-056-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité