3-Méthoxythiophénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Methoxybenzenethiol, 1-Methoxy-3-mercaptobenzene, 3-Mercaptoanisol, 3-Methoxybenzene-1-thiol, 3-Methoxyphenyl mercaptan, m-Methoxythiophenol
OR0120-25G
APOSOR0120-25GEA 148 EUR InStock
APOSOR0120-25G
3-Méthoxythiophénol
3-Méthoxythiophénol
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 225…226 °C
Densité: 1.136 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 96 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004841
Numéro CAS: 15570-12-4
EINECS: 239-617-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité