4-Chlorophenyl cyanomethyl sulphone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorophenylsulphonylacetonitrile, 2-((4-Chlorophenyl)sulphonyl)acetonitrile
OR0123-5G OR0123-1G OR0123-10G
APOSOR0123-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR0123-5G APOSOR0123-1G APOSOR0123-10G
4-Chlorophenyl cyanomethyl sulphone 98%
4-Chlorophenyl cyanomethyl sulphone
Formule: C₈H₆ClNO₂S
MW: 215,65 g/mol
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045626
Numéro CAS: 1851-09-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité