Sulphamethoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide
OR0144-10G OR0144-5G
APOSOR0144-10GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR0144-10G APOSOR0144-5G
Sulphamethoxazole
Sulphamethoxazole
Formule: C₁₀H₁₁N₃O₃S
MW: 253,28 g/mol
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010546
Numéro CAS: 723-46-6
EINECS: 211-963-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité