(S)-(+)-Camptothecin
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR014824-1G OR014824-5G
APOSOR014824-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR014824-1G APOSOR014824-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₄
Point de fusion: 260 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081076
Numéro CAS: 7689-03-4
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité