2-Amino-3,5-dibromopyrazine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSOR01487-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR01487-25G APOSOR01487-100G
2-Amino-3,5-dibromopyrazine 99%
2-Amino-3,5-dibromopyrazine
Formule: C₄H₃Br₂N₃
MW: 252,90 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673150
Numéro CAS: 24241-18-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité