Acide 5-phényl-1H-pyrazole-3-carboxylique hydraté 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
OR01491-1G OR01491-250MG OR01491-5G
APOSOR01491-1GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR01491-1G APOSOR01491-250MG APOSOR01491-5G
Acide 5-phényl-1H-pyrazole-3-carboxylique hydraté 97%
Acide 5-phényl-1H-pyrazole-3-carboxylique hydraté
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,19 g/mol
Point de fusion: 250…258 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01248821
Numéro CAS: 5071-61-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité