Isocyanate de 3,4-dichlorophényle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR015005-100G OR015005-25G OR015005-500G
APOSOR015005-100GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR015005-100G APOSOR015005-25G APOSOR015005-500G
Isocyanate de 3,4-dichlorophényle 97%
Isocyanate de 3,4-dichlorophényle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C
Point de fusion: 40…44 °C
Point d'éclair: 123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002017
Numéro CAS: 102-36-3
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité