2,4'-Bipyridyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR015006-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR015006-1G
2,4'-Bipyridyle 97%
2,4'-Bipyridyle
Formule: C₁₀H₈N₂
MW: 156,19 g/mol
Point d'ébullition: 280…282 °C/760mmHg
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006217
Numéro CAS: 581-47-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité