2-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)éthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)thiomorpholine 1,1-Dioxide, 2-(1,1-Dioxothiomorpholino)ethanol
OR015030-25G OR015030-5G
APOSOR015030-25GEA 681 EUR InStock
APOSOR015030-25G APOSOR015030-5G
2-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)éthanol
2-(1,1-Dioxydo-4-thiomorpholinyl)éthanol
Formule: C₆H₁₃NO₃S
MW: 179,23 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C/ 1mmHg
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00106415
Numéro CAS: 26475-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité