5-Bromobenzothiazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR015035-1G OR015035-25G OR015035-5G
APOSOR015035-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR015035-1G APOSOR015035-25G APOSOR015035-5G
5-Bromobenzothiazole 98%
5-Bromobenzothiazole
Formule: C₇H₄BrNS
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001442
Numéro CAS: 768-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité