2-Ethynylaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Aminophenylacetylene
OR015038-10G OR015038-1G OR015038-5G
APOSOR015038-10GEA 446 EUR InStock
APOSOR015038-10G APOSOR015038-1G APOSOR015038-5G
2-Ethynylaniline 95%
2-Ethynylaniline
Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 229…230 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98.3 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168862
Numéro CAS: 52670-38-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité