7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR015043-1G
APOSOR015043-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR015043-1G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₀ClN
MW: 167,636 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861543
Numéro CAS: 82771-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité