3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR01540-5G
APOSOR01540-5GEA 114 EUR InStock
APOSOR01540-5G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C6H4BrN3
MW: 198,0200 g/mol
Point de fusion: 191…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245372
Numéro CAS: 57948-41-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité