2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR015436-25GEA 56.8 EUR InStock
APOSOR015436-25G APOSOR015436-100G
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
2'-Hydroxy-4'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point de fusion: 48…50 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008730
Numéro CAS: 552-41-0
EINECS: 209-012-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité