Chlorotriisopropylsilane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Triisopropylchlorosilane
APOSOR0155-500GEA 275 EUR InStock
APOSOR0155-500G APOSOR0155-100G
Chlorotriisopropylsilane
Triisopropylchlorosilane
Formule: C₉H₂₁ClSi
MW: 192,8 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C/10mmHg
Densité: 0,902 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009656
Numéro CAS: 13154-24-0
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité