5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
OR01571-1G OR01571-5G
APOSOR01571-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR01571-1G APOSOR01571-5G
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine 98%
5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-amine
Formule: C3H6N4
MW: 98,1100 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00498236
Numéro CAS: 4923-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité