2',5'-Dihydroxyacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01582-100G OR01582-25G OR01582-500G
APOSOR01582-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR01582-100G APOSOR01582-25G APOSOR01582-500G
2',5'-Dihydroxyacétophénone 98%
2',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 204…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002343
Numéro CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité