1-Acétyl-2-naphtol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Acetyl-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanone, 2'-Hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
OR015967-25G
APOSOR015967-25GEA 53.8 EUR InStock
APOSOR015967-25G
1-Acétyl-2-naphtol 97%
1-Acétyl-2-naphtol
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C/2mmHg
Point de fusion: 63…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012131
Numéro CAS: 574-19-6
EINECS: 209-369-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité