1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR0160-10G OR0160-1G OR0160-5G
APOSOR0160-10GEA 606 EUR InStock
APOSOR0160-10G APOSOR0160-1G APOSOR0160-5G
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Formule: C₁₆H₁₄N₂O
MW: 250,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426052
Numéro CAS: 849021-27-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité