3-Bromopropyne 80% dans le toluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR01606-250ML OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA 437 EUR InStock
APOSOR01606-250ML APOSOR01606-50ML
3-Bromopropyne 80% dans le toluène
Propagyl bromide
Formule: C₃H₃Br
Point d'ébullition: 88…90 °C
Point de fusion: –61 °C
Densité: 1.335 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 18 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000241
Numéro CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
ONU: 2345
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité