4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Pyridin-4-yl)ethanol, 1-(Pyridin-4-yl)ethan-1-ol
OR01620-1G OR01620-5G OR01620-25G
APOSOR01620-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR01620-1G APOSOR01620-5G APOSOR01620-25G
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077867
Numéro CAS: 23389-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité