Terephthalamic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Terephthalamidic Acid, Terephthalic acid monoamide
OR016303-1G OR016303-5G
APOSOR016303-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR016303-1G APOSOR016303-5G
Terephthalamic acid 95+%
Terephthalamic acid
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point de fusion: >330 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025482
Numéro CAS: 6051-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité