(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-Abu-OHL(+)-Acide 2-aminobutyrique
APOSOR01636-25GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR01636-25G APOSOR01636-5G APOSOR01636-100G
(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique
(S)-(+)-Acide 2-aminobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Point de fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064415
Numéro CAS: 1492-24-6
EINECS: 216-083-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité