4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Aminomethyl)phenyl)(phenyl)methanone hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzophenone hydrochloride
OR01642-1G OR01642-250MG
APOSOR01642-1GEA 509 EUR InStock
APOSOR01642-1G APOSOR01642-250MG
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride 95+%
4-Benzoyl benzylamine hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₄ClNO
MW: 247,73 g/mol
Point de fusion: 207…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245504
Numéro CAS: 24095-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité