4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01646-1G OR01646-5G
APOSOR01646-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR01646-1G APOSOR01646-5G
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, grade Technique
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅BrClNO₂S
Point de fusion: 279…283 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116083
Numéro CAS: 226400-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité