3-Chlorobenzophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: m-Chlorobenzophenone
OR016460-100G
APOSOR016460-100GEA 126 EUR InStock
APOSOR016460-100G
3-Chlorobenzophénone
3-Chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point de fusion: 81…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009816
Numéro CAS: 1016-78-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité