tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR01647-5G
APOSOR01647-5GEA 140 EUR InStock
APOSOR01647-5G
tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
tert-Butyl-4-aminophenylacetate
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
MW: 207,27 g/mol
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06245494
Numéro CAS: 174579-31-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité