5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR01668-1G OR01668-250MG
APOSOR01668-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR01668-1G APOSOR01668-250MG
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
5-tert-Butyl-2-methyl-3-furoic acid
Formule: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221068
Numéro CAS: 38422-62-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité