2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-(Benzylimino)diethanol
OR01671-10G OR01671-1G OR01671-5G
APOSOR01671-10GEA 139 EUR InStock
APOSOR01671-10G APOSOR01671-1G APOSOR01671-5G
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol 95+%
2-[Benzyl(2-hydroxyethyl)amino]-1-ethanol
Formule: C₁₁H₁₇NO₂
MW: 195,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020587
Numéro CAS: 101-32-6
EINECS: 202-934-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité