3-Aminobenzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR017076-100G OR017076-25G
APOSOR017076-100GEA 140 EUR InStock
APOSOR017076-100G APOSOR017076-25G
3-Aminobenzènesulfonamide
3-Aminobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Point de fusion: 139…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035781
Numéro CAS: 98-18-0
EINECS: 202-646-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité